Beschreibung
Verschiedene Farben und Materialien.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mahlkörper |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,18 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 3 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Steigerung des Misch- und Mahlgrads |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MM 400 Schwingmühle |
| Material | Edelstahl |