Learn More
Tocris Bioscience™ MM 11253
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18094742
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18094742
Marke: Tocris Bioscience™ 3822/50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
RARγ-selective antagonist
Selective RARγ antagonist. Blocks the growth inhibitory ability of RARγ-selective agonists in squamous cell carcinoma (SCC)-25 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 345952-44-5
Summenformel C28H30O2S2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MM 11253
Menge 50 mg
Formelmasse 462.67
Reinheit >98%
Molekulargewicht 462.666