Learn More
MLKL Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 3D4C6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | MLKL |
---|---|
Klon | 3D4C6 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16868775
|
Proteintech
66675-1-IG-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16858775
|
Proteintech
66675-1-IG-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The protein kinase domain is predicted to be catalytically inactive. Molecular function: protein binding. There are two isoforms.Spezifikation
MLKL | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FLJ34389, MLKL | |
Mlkl | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
3D4C6 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Mouse, Human | |
Q8NB16, Q9D2Y4 | |
197259, 74568 | |
MLKL Fusion Protein Ag15188 | |
Primary | |
-20°C | |
MLKL |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.