Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ Makropipettierer
Zur Handhabung großer Volumina, z. B. Rekonstitution von Reagenzien, Kontrollen oder Verdünnungen
Marke: VistaLab™ Technologies 1070
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Werkseitig kalibriert für eine genaue Volumenabgabe
- Kann für eine genaue Arbeitsleistung bei dichten oder viskosen Flüssigkeiten einfach angepasst werden
Spezifikation
±0,6 % | |
Rot | |
Micropipette Tip | |
F1 | |
Non-sterile | |
10 ml | |
Je 1 | |
11 in. | |
1,5 in. |
Not Autoclavable | |
Reusable | |
Aluminium, Edelstahl | |
1 | |
Makropipette | |
Düseneinsatz, Kalibriertaste | |
Nutzungsdauer | |
2,5 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies MLA™ Makropipettierer > Volumen: 10 ml; Fass-Farbe: Rot
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur