Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ Makropipettierer
GREENER_CHOICE
Zur Handhabung großer Volumina, z. B. Rekonstitution von Reagenzien, Kontrollen oder Verdünnungen
Marke:  VistaLab™ Technologies 1068
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11955832
  • 407.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-09-2025
Beschreibung
  • Werkseitig kalibriert für eine genaue Volumenabgabe
  • Kann für eine genaue Arbeitsleistung bei dichten oder viskosen Flüssigkeiten einfach angepasst werden
Spezifikation
Spezifikation
±0,75 %
Weiß
Micropipette Tip
F1
Non-sterile
4 ml
Je 1
11 in.
1,5 in.
Not Autoclavable
Reusable
Aluminium, Edelstahl
1
Makropipette
Düseneinsatz, Kalibriertaste
Nutzungsdauer
2,5 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies MLA™ Makropipettierer > Volumen: 4 ml; Fass-Farbe: Weiß