Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ Makropipettierer
Artikelnummer. 11935832
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 ml
8 ml
9 ml
10 ml
Genauigkeit:
±0,6 %
±0,75 %
Farbe:
Gelb
Grau
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11935832
Marke: VistaLab™ Technologies 1066
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Handhabung großer Volumina, z. B. Rekonstitution von Reagenzien, Kontrollen oder Verdünnungen
  • Werkseitig kalibriert für eine genaue Volumenabgabe
  • Kann für eine genaue Arbeitsleistung bei dichten oder viskosen Flüssigkeiten einfach angepasst werden
Spezifikation
Genauigkeit ±0,75 %
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Rot
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit Micropipette Tip
Material Aluminium, Edelstahl
Modell F1
Anzahl Kanäle 1
Sterilität Non-sterile
Typ Makropipette
Volumen (metrisch) 2 ml
Enthält Düseneinsatz, Kalibriertaste
Menge Je 1
Gewährleistung Nutzungsdauer
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Breite (angloamerikanisch) 2,5 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,5 in.