Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ Makropipettierer
GREENER_CHOICE
Zur Handhabung großer Volumina, z. B. Rekonstitution von Reagenzien, Kontrollen oder Verdünnungen
Marke:  VistaLab™ Technologies 1078
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11915842
  • 519.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Beschreibung
  • Werkseitig kalibriert für eine genaue Volumenabgabe
  • Kann für eine genaue Arbeitsleistung bei dichten oder viskosen Flüssigkeiten einfach angepasst werden
Spezifikation
Spezifikation
±0,6 %
Rot
Micropipette Tip
F1
Non-sterile
8 ml
Je 1
11 in.
1,5 in.
Not Autoclavable
Reusable
Aluminium, Edelstahl
1
Makropipette
Düseneinsatz, Kalibriertaste
Nutzungsdauer
2,5 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies MLA™ Makropipettierer > Volumen: 8 ml; Fass-Farbe: Rot