Learn More
Tocris Bioscience™ ML 365
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-5546171
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18736158
Marke: Tocris Bioscience™ 5337/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Potent and selective K2P3.1 (TASK-1) channel blocker
ML 365 is a potent and selective TASK-1 (K2P3.1/KCNK3) channel blocker (IC50 values are 4 and 390 nM at TASK-1 and TASK-3, respectively). Displays little or no inhibition at Kir2.1, voltage-gated potassium channels, KCNQ2 and KV11.1 (hERG).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Produkttyp ML 365
Reinheit >99%
Molekulargewicht 360.41
Hemmstoffe ML 365
Nur für Forschungszwecke