Learn More
Tocris Bioscience™ ML 351
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18793198
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 18793198
Marke: Tocris Bioscience™ 6448/5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Selective 12/15 LOX inhibitor; active in vivo
ML 351 is a selective 12/15 LOX inhibitor (IC50 = 200 nM). Exhibits >250-fold selectivity over related isozymes, 5-LOX, platelet 12-LOX, 15-LOX-2, ovine COX-1, and human COX-2. Protects against oxidative glutamate toxicity in mouse neuronal cells (HT-22) and reduces infarct size in a mouse ischemic stroke model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Methylamino)-2-(1-naphthalenyl)-4-oxazolecarbonitrile
CAS 847163-28-4
Menge 5 mg
Summenformel C15H11N3O
Reinheit 98%