Learn More
R&D Systems™ ML 281
Artikelnummer. 30002066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30002066 10 mg 10 Milligramm
30001984 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30002066 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 4880/10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. STK33 inhibitor
Inhibitor of the serine/threonine kinase STK33 (IC50 = 14 nM). Exhibits >700-fold selectivity for STK33 over the structurally related protein kinase A (PKA); also exhibits 550-fold selectivity over Aurora kinase B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1404437-62-2
Summenformel C22H19N3O2S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ML 281
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 389.47
Reinheit >98%
Molekulargewicht 389.473