missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ ML 240

Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
ML 240 is an ATP-competitive inhibitor of p97 ATPase (VCP, IC50 = 110 nM). Exhibits antiproliferative activity in NCI-60 cancer cell lines and rapidly induces executioner caspases 3 and 7 in multiple colon cancer cells. Promotes accumulation of LC3-II and impairs autophagosome maturation. Also impairs the endoplasmic-reticulum-associated degradation (ERAD) pathway.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 mg |
| Produkttyp | ML 240 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 396.44 |
| Hemmstoffe | ML 240 |
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur