Learn More
Tocris Bioscience™ ML 190
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Selective κ opioid receptor (KOP) antagonist (IC50 = 120 nM in a β-arrestin assay); displays >267-fold selectivity over μ and δ opioid receptors.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | ML 190 |
| Menge | 50 mg |
| Formelmasse | 488.58 |
| Molekulargewicht | 488.592 |