Learn More
Invitrogen™ MKNK2 (MNK2) Human Protein
MKNK1 and MKNK2 are the Map kinase-interacting kinases.
842.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_060042.2 |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol. |
Molekulargewicht | 74.2kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Strukturform | Full Length |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10582974
|
Invitrogen™
PV5607 |
10μg |
842.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15478643
|
Invitrogen™
PR8046A |
100μg |
2605.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15428793
|
Invitrogen™
PV5608 |
1mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
The Map kinase-interacting kinases are activated by Map kinases, regulate protein synthesis by phosphroylation eIF4E on Ser209, and may contribute to tumorigenesis.Spezifikation
NP_060042.2 | |
74.2kDa | |
Full Length | |
MAPKAPK Kinase Family | |
GST Tag | |
Frozen |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol. | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
MKNK2 (MNK2) | |
Human | |
Baculovirus |