Learn More
Invitrogen™ MKNK1 (MNK1) Human Protein
MKNK1 and MKNK2 are the Map kinase-interacting kinases.
2610.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_945324
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Molekulargewicht 66.6kDa
Lagerungsbedingungen Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C.
Kennzeichnung RUO - research use only
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15488713
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PR9138A
100μg
2610.00 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15448803
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
PV6024
1mg
11220.00 CHF
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Map kinase-interacting kinases are activated by Map kinases, regulate protein synthesis by phosphroylating eIF4E on Ser209, and may contribute to tumorigenesis.
Spezifikation
Spezifikation
NP_945324
66.6kDa
RUO - research use only
MKNK1 (MNK1)
Human
Insect
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C.
Full Length
MAPKAPK Kinase Family
GST Tag
Frozen