Learn More
MK-2894, MedChemExpress
Beschreibung
MK-2894 is a potent, selective, orally active and high affinity (Ki=0.56 nM) full antagonist against E prostanoid receptor 4 (EP4 receptor) (IC50=2.5 nM). MK-2894 possesses potent anti-inflammatory activity in animal models of pain/inflammation and can be used for the research of arthritis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | MK-2894 |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 1006036-87-8 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 5 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C25H22F3NO3S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 50 mg/mL (105.59 mM) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C(C2(NC(C3=C(C)SC(C)=C3CC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=O)CC2)C=C1 |
| Mehr anzeigen |