Learn More
MK-2206 Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30476188
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476188 1 mg 1 Milligramm
30468904 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30476188 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM4250251MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1032350-13-2
Summenformel C25 H21 N5 O . 2 Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 480.39
Synonym MK 2206 dihydrochloride
IUPAC-Name 8-[4-(1-aminocyclobutyl)phenyl]-9-phenyl-2H-[1,2,4]triazolo[3,4-f][1,6]Naphthyridin-3-ein; Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.NC1(CCC1)c2ccc(cc2)c3nc4C=CN5C(=O)NN=C5c4cc3c6ccccc6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MK-2206 dihydrochloride
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C25H21N5O.2ClH/c26-25(12-4-13-25)18-9-7-17(8-10-18)22-19(16-5-2-1-3-6-16)15-20-21(27-22)11-14-30-23(20)28-29-24(30)31;;/h1-3,5-11,14-15H,4,12-13,26H2,(H,29,31);2*1H
Formelmasse 479.128