Learn More
Mischung aus (R,S)-N-Nitroso Anabasin-d4, rac N'-Nitrosonornikotin-d4, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon-d4 und (S)-N-Nitroso-Anatabin-d4 (1,0 mg/ml in Acetonitril), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4∣(S)-N-Nitrosoanatabine 2,4,5,6 D4∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4)∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4) |
| CAS | 1020719-68-9, 1426174-82-4, 66148-19-4, 764661-24-7 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Acetonitril |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4 1.0mg/mL∣(S)-N-Nitrosoanatabine 2,4,5,6 D4 1.0mg/mL∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4) 1.0mg/mL∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4) 1.0mg/mL |