Learn More
Mischung aus Ibuprofen (1,0 mg/ml) und Paracetamol (1,0 mg/ml) in Methanol, Mikromol
Artikelnummer. 30457421
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30457421 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457421 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0002.M1L11000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Mischung aus Ibuprofen (1,0 mg/ml) und Paracetamol (1,0 mg/ml) in Methanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ibuprofen∣Paracetamol
CAS 15687-27-1, 103-90-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ibuprofen∣Paracetamol
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Lösungstyp Mischung
Solvent or Matrix Methanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL (Ibuprofen), 1 mg/mL (Paracetamol)