Learn More
Buerkle™ LDPE-Misch-/Dosierbehälter
Catalog Number 11817373
641.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21900" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 L
500 l
Die Behälter schließen vollständig dicht. Sie haben dicke Seiten, sie sind nahtlos, stoßfest und spannungsfrei gesintert. Die weithalsige Öffnung ermöglicht eine sichere Befüllung.
  • Behälter schließen vollständig ab
  • Nahtlose, dicke Seiten
  • Stoßfest und stressfrei gesintert
  • Hergestellt aus LDPE
  • Mit 0,75 Zoll-Innengewinde am Behälterboden
  • Für Lebensmittel geeignet
Produkttyp Mischbehälter/Dosierbehälter
Verschlussgröße 150 mm Durchmesser
Außendurchmesser (metrisch) 550 mm
Außendurchmesser (metrisch) Hals 150 mm
Kapazität (metrisch) 200 L
Material LDPE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt.
Höhe (metrisch) 1020 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 1020 mm
Flaschenhalstyp Weite
Breite (metrisch) 560 mm
Farbe Weiß (durchscheinend)