Learn More
Hirschmann™ Messzylinder der Klasse A mit NS-Schliff und Glasstopfen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Hirschmann™ Messzylinder Klasse A mit NS-Schliff und Glasstopfen sind aus langlebigen DURAN™ Glasrohren gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2340294
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Blau, Hauptpunkt-Graduierung
- Mit NS-Schliff und Stopfen aus Glas
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spezifikation
Rund | |
Graduierter Mischzylinder | |
±10 ml | |
DIN EN ISO 4788 | |
2000 ml | |
Glasstopfen | |
20 ml |
Blau | |
Hexagonal | |
Glas | |
Klasse A | |
610 mm | |
Glas |