Learn More
Hirschmann™ Messzylinder der Klasse A mit NS-Schliff und Glasstopfen
Artikelnummer. 10141481
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 mL
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Graduierungen unitSize
10141481 1000 ml 10 ml 1 Stück
11775334 100 ml 1 ml 2 Stück
11740984 10 ml 0,2 ml 2 Stück
10150711 2000 ml 20 ml 1 Stück
11785334 250 ml 2 ml 2 Stück
11755334 25 ml 0,5 ml 2 Stück
11765334 50 ml 1 ml 2 Stück
11795334 500 mL 5 mL 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10141481 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 2340293
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.10 CHF
    139.31 CHF / 1 Stück
    Sparen 9.79 CHF
    6% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Hirschmann™ Messzylinder Klasse A mit NS-Schliff und Glasstopfen sind aus langlebigen DURAN™ Glasrohren gefertigt.
  • Blau, Hauptpunkt-Graduierung
  • Mit NS-Schliff und Stopfen aus Glas
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung
Spécification
Toleranz ± 5 ml
Material Glas
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Klasse A
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Höhe (metrisch) 510 mm
Enthält Glasstopfen
Stopfenmaterial Glas
Graduierungen 10 ml
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Form Rund
Produkttyp Graduierter Mischzylinder
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.