Learn More
Cytiva Mischkammer
Artikelnummer. p-8001149 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,6 mL
5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12504146
Marke: Cytiva 18111892
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Anschlusstyp Handfester Anschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chromatographie von Biomolekülen
Zur Verwendung mit (Geräte) Mischer M-925
Material PEEK
Max. Druck 3625 psi
Typ Mischkammer
Volumen (metrisch) 5 mL
pH 1 bis 13 Langzeit/1 bis 14 Kurzzeit
Menge 1/Packung