Learn More
Cytiva MIXER, AKTA
Artikelnummer. 15249774 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15249774 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15249774 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 29023960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.00 CHF
    342.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 66.00 CHF
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung in Proteinaufreinigungsanwendungen
Der AKTA Start Mischer ist ein 0.4 ml-Statikmischer, der für das Mischen von Puffern während Gradientenläufen verwendet wird und die Reproduzierbarkeit über mehrere Proteinaufreinigungsläufe hinweg gewährleistet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) ÄKTA-Start, Mischpuffer während Gradientenläufen, wodurch die Reproduzierbarkeit über Aufreinigungsläufe hinweg gewährleistet wird
Menge Je 1