Learn More
Thermo Scientific™ Mixed Multi Mini Wasserenthärter
Artikelnummer. 15256343 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
LabTower EDI
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15256343 LabTower EDI 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15256343 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 50130297
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Behandeln Sie nicht enthärtetes Leitungswasser mit dem Thermo Scientific™ Mixed Multi Mini Wasserenthärter, der verwendet werden muss, wenn der Kolloid-Index (SDI, Silt Density Index) des Speisewassers größer als 3 ist.
Behandeln Sie nicht enthärtetes Leitungswasser oder einen TIS von mehr als 10 ppm mit dem Thermo Scientific™ Mixed Multi Mini Wasserenthärter. Dieser Wasserenthärter muss in Thermo Scientific™ Barnstead™ Wasseraufbereitungssystemen verwendet werden, wenn der Kolloid-Index (SDI, Silt Density Index) des Speisewassers größer als 3 ist.
Zur Verwendung erforderlich: Enthärtungssalz, Wasserhärte-Kontrollkit und 5 μm-Kohlefilter. Dieser Enthärter eignet sich ideal für die Verwendung mit dem Barnstead LabTower™ EDI Wasseraufbereitungssystem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Mix Multi Mini Wasserenthärter
Zur Verwendung mit (Geräte) LabTower EDI
Spannung 230 V