Learn More
Fisherbrand™ Sterile Membranfilter aus Zellulosemischester
Fisherbrand™ sterile Filter mit Membran aus Zellulosemischester bestehen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat.
Marke:  Fisherbrand™
64.88 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21931" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11745285
  • 79.70 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In vielen analytischen/Forschungsanwendungen häufig eingesetzte Membranen
  • Natürlich hydrophil, biologisch inert und mit thermischer Stabilität
  • Zeichnet sich durch eine glattere und gleichmäßigere Oberfläche als reine Nitrozellulosemembran aus, die die Partikelerkennung und eine hohe Retention erleichtert
  • Gittermembranen werden in vielen mikrobiologischen Verfahren verwendet, dazu zählt die Koloniezählung nach der Inkubation
Spezifikation
Spezifikation
2.23 bar
Mikrofiltrierung
0,45 μm
60 ml/min/cm2
5 l/min
Hydrophil
Gitterscheibe
47 mm
Schwarz
Zellulosemischester
Steril
Mikrodialyse von DNA und Proteinen, Klärung wässriger Lösungen während der mikrobiologischen Analyse, Identifizierung von Nukleinsäuren
Weißgrau
100/Packung
Ja
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers