Learn More
Merck Millipore Membranfilter aus Zellulosemischestern mit hydrophobem Rand
Marke:  Merck Millipore SMEP0470W
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10045361
  • 799.00 CHF / 100 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 01-09-2021
Spezifikation
32L/min./cm2
White
SMEP
32L/min./cm2 (Air), 580mL/min./cm2 (water)
Hydrophober Rand
84%
Glatt
135 μm
Zellulosemischester
Unsteril
≥0.42bar
47 mm
Membrane Filter
Die Membran mit hydrophobem Rand ist ein Standard-MF-Filter mit Rändern, die auf einer Breiten von bis zu 6 mm hydrophob sind
122 mm
100/Packung
75°C
Membranfilter
3 μm