Learn More
Merck Hydrophile Membranfilter aus Zellulosemischestern
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Marke:  Merck PHWP14250
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11526405
  • 940.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Biologisch inerte Gemische aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.
MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
  • Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
  • Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
  • Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
Spezifikation
Spezifikation
3 l/min/cm2
Weiß
Zellulosemischester (MCE)
PHWP
Für den Einsatz in Analyse- und Forschungsanwendungen
50Pack
75 °C
Filtermembranen
142 mm
≥2,4 bar
Membranfilter
0,3 μm
3 l/min/ cm2 (Luft), 32 ml/min/ cm2 (Wasser)
77%
Glatt
150 µm
142 mm