Learn More
Merck Hydrophile Membranfilter aus Zellulosemischestern
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Marke: Merck PHWP09025
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Biologisch inerte Gemische aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
- Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
Spezifikation
3 l/min/cm2 | |
Weiß | |
Zellulosemischester | |
PHWP | |
Für den Einsatz in Analyse- und Forschungsanwendungen | |
Gehäuse 25Pack | |
75 °C | |
Filtermembranen | |
90 mm |
≥2,4 bar | |
Membranfilter | |
0,3 μm | |
3 l/min/ cm2 (Luft), 32 ml/min/ cm2 (Wasser) | |
77% | |
Glatt | |
150 µm | |
90 mm |