Learn More
Gemischter Kalibrierungsstandard 1 für ICP, 3 Komponenten, Honeywell Fluka™
Marke: Honeywell Fluka E2094-100ML
Additional Details : Gewicht : 0.10600kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Beschreibung
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
Spezifikation
Mixed Calibration Standard 1 for ICP | |
1.06 g/cm3 | |
100 mL |
Standards für ICP und ICP-MS | |
<2 |