Learn More
Mischsäure, 10 % (v/v) Flusssäure/10% (v/v) Salpetersäure, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31940464
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31940464 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 31940464 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. R51513001A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
A laboratory-grade mixed acid solution containing 10% hydrofluoric acid and 10% nitric acid.
Specifications
Chemischer Name oder Material 10% (v/v) Nitric acid-10% (v/v) hydrofluoric acid mixtures
Verpackung Natürliche Polyflasche
CAS 7664-39-3, 7697-37-2, 7732-18-5
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
pH < 2
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und andere analytische Instrumente
Löslichkeit Mit Wasser mischbar
Lösungstyp Kalibrierlösung
Typ Analytische volumetrische Lösung
Menge 1 L
Reinheit (%) 0.1
Güte Labor