missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mischung 1 von Musk a. Polycy. Musk Comp. 10 μg/ml in Cyclohexan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 33704-61-9, 13171-00-1, 1222-05-5, 83-66-9, 81-14-1, 81-15-2 |
| Menge | 1 mL |
| Konzentration | Cashmeran 10 μg/ml∣Celestolid 10 μg/ml∣HHCB (Galaxolid) 10 μg/ml∣Moschusambrette (technisch) 10 μg/ml∣Moschusketon 10 μg/ml∣Moschusxylen 10 μg/ml∣MuskNN 10 μg/ml∣Phantolid 10 μg/ml Tonalid 10 μg/ml∣ ∣Traesolide 10 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Cyclohexan |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?