Learn More
SP Genevac™ miVac™ Ersatzdeckeldichtung
Beskrivelse
- Entwickelt als direkter Ersatzdeckeldichtung für miVac Konzentratoren, um eine optimale Abdichtungsleistung zu gewährleisten
- Kompatibel mit sowohl Duo- als auch miVac Quattro Konzentratorsystemen für vielseitige Nutzung
- Hilft, geeignete Vakuumbedingungen für eine effiziente Probenkonzentration sicherzustellen
- Hergestellt für zuverlässige Passform und langanhaltende Leistung in Laborumgebungen
Tekniske data
Tekniske data
| Material | EPDM |
| Typ | Dichtung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Duo-Konzentrator |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?