Learn More
SP Genevac™ miVac™ Quattro Rotor
Artikelnummer. 11544624
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1,5- oder 2,0-ml-Röhren
12 x 32 mm Glasphiolen (200)
13 mm Rohre (100)
17 oder 19 mm Rohre (70)
20-ml-Röhren (42)
23 x 60 mm Rohre (70)
25 x 100 mm Rohre (38)
25-mm-Rohre (32)
35 mm Rohre (32)
44 mm (14)
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
11544624 20-ml-Röhren (42) 1 Stück
17821508 13 mm Rohre (100) -
31723015 25-mm-Rohre (32) 1 Stück
31723018 1,5- oder 2,0-ml-Röhren 1 Stück
31723020 25 x 100 mm Rohre (38) 1 Stück
31723024 23 x 60 mm Rohre (70) 1 Stück
31723014 17 oder 19 mm Rohre (70) 1 Stück
31723027 44 mm (14) 1 Stück
31723022 35 mm Rohre (32) 1 Stück
31723009 12 x 32 mm Glasphiolen (200) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11544624 Lieferant SP Genevac™ Lieferanten-Nr. QRC28V60042
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für die effiziente Verarbeitung von Röhren.
  • Hergestellt aus massivem Aluminium
Spezifikation
Typ Rotor
Aufnahmevermögen 20-ml-Röhren (42)
Länge (metrisch) 60 mm
Durchmesser (metrisch) 28 mm