Learn More
SP Genevac™ miVac™ 2 Duo Plus Paket
Artikelnummer. 31723023
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
Bis zu 25 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
31723023 Bis zu 25 ml 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31723023 Lieferant SP Genevac™ Lieferanten-Nr. DPP23050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein einfach zu verwendender Konzentrator, der Wasser und organische Lösungsmittel aus verschiedenen Probenformaten entfernen kann.
  • Das miVac2 Duo Plus-Paket besteht aus einem Duo-Konzentrator und einem Duo Pump-Speed & miVac Trap.
  • Er ist für die Aufnahme von 2 Schwenkpositions-Mikroplattenrotoren oder Jet-Rotoren für Röhren konzipiert.
  • Die Duo-Pumpe eignet sich zur Entfernung von Lösungsmitteln unterhalb eines Siedepunkts von 160° °C.
  • Optimierte Programme für Wasser, Alkohole und & andere Lösungsmittel.
  • Präzise Temperaturkontrolle bietet Schutz für wertvolle Proben.
Spezifikation
Kammermaterial Aluminium
Modell miVac Duo
Temperaturbereich (metrisch) 30 °C bis 80 °C
Volumen (metrisch) Bis zu 25 ml
Produkttyp Verdampfer