Learn More
SP Genevac™ miVac™ 2 Duo Basispaket
Artikelnummer. 31723021
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
Bis zu 50 ml
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
31723021 Bis zu 50 ml 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31723021 Lieferant SP Genevac™ Lieferanten-Nr. DBP23050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein einfach zu verwendender Konzentrator, der Wasser und organische Lösungsmittel aus verschiedenen Probenformaten entfernen kann.
  • Das miVac2 Basic-Paket besteht aus einem Duo-Konzentrator und einer Duo-Pumpe.
  • Er ist für die Aufnahme von 2 Schwenkpositions-Mikroplattenrotoren oder Jet-Rotoren für Röhren konzipiert.
  • In der Lage, eine breite Palette von Lösungsmitteln und Probenvolumina zu verarbeiten.
  • Optimierte Programme für Wasser, Alkohole und & andere Lösungsmittel.
  • Präzise Temperaturkontrolle bietet Schutz für wertvolle Proben.
Spezifikation
Kammermaterial Aluminium
Modell miVac Duo
Temperaturbereich (metrisch) 30 °C bis 80 °C
Volumen (metrisch) Bis zu 50 ml
Produkttyp Zentrifugalverdampfer