Learn More
Mitomycin C, TRC
Artikelnummer. 30041196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30041196 100 mg 100 Milligramm
18050420 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30041196 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM371900100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-07-7
Summenformel C15 H18 N4 O5
Molekulargewicht (g/mol) 334.33
Synonym Mitomycin, [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-methoxy-5-methyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydroazirino[2' ',3' ':3,4]pyrrolo[1,2-a]indol-8-yl]methyl carbamate, Mitomycin C
IUPAC-Name [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-methoxy-5-methyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydroazirino[2' ',3' ':3,4]Pyrrolo[1,2-a]Indol-8-yl]Methylcarbamat
SMILES CO[C@]12[C@H]3N[C@H]3CN1C4=C([C@H]2COC(=O)N)C(=O)C(=C(C)C4=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mitomycin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
Formelmasse 334.1277
Reinheit (%) >95%