Learn More
Mitomycin C, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17690867 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
10 mg
20 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
20 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17690867 20 mg 20 Milligramm
17670867 2 mg 2 Milligramm
17680867 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17690867 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210049820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    795.00 CHF
    757.20 CHF / 20 Milligramm
    Sparen 37.80 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das am häufigsten verwendete Mitomycin-Antibiotikum. Mitomycin C, MP Biomedicals ist das am wenigsten toxische Mitomycin-Antibiotikum mit der stärksten Antitumoraktivität. Es ist ein Inhibitor der DNA-Synthese, nuklearen Teilung und von Krebszellen.
  • Antibakterielle bis grampositive, gramnegative und säurefeste Bazillen
  • Zersetzt DNA in Krebszellen, indem ein Komplex mit DNA gebildet wird
  • Hemmt die Teilung von Krebszellen, indem es die Biosynthese von DNA stört
Chemische Identifikatoren
CAS 50-07-7
Summenformel C15H18N4O5
Molekulargewicht (g/mol) 334.332
InChI-Schlüssel NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Synonym Ametycin, 7-Amino-9-a-methoxymitosane, Mit-C, Mitocin-C, Mitomycinum, Mutamycin, Azirizino[2', 3': 3,4] pyrrolo [1,2-a] indole 4,7-dione-6-amino-1,1a, 2, 8, 8a, 8b-hexahydro- 8- (hydroxymethyl) 8a-methoxy-5-methyl carbamate
PubChem CID 5746
ChEBI CHEBI:27504
SMILES CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Specifications
Typ Mitomycin C
Physikalische Form Crystalline Powder
pH 6 bis 9 (Stabilität)
Extinktionskoeffizient EmM(367 nm) = 21,84 (Wasser); EmM(357 nm) = 22,78 (Methanol); E1 % (216 nm) = 742 (Methanol); E1 % (360 nm) = 742 (Methanol); E1% (560 nm) = 0,06 (Methanol) (Lit.)
Wirksamkeit Mindestens 850 μg/mg
Farbe Blue
Menge 20 mg
Löslichkeitsinformationen Löslich in verdünnten wässrigen Säuren oder verdünnten wässrigen Basen.
Formelmasse 334.33
Güte Antibiotikum
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Mitomycin C, Antibiotic Class
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Precautionary Statement
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Mitomycin