Beschreibung
- Antibakterielle bis grampositive, gramnegative und säurefeste Bazillen
- Zersetzt DNA in Krebszellen, indem ein Komplex mit DNA gebildet wird
- Hemmt die Teilung von Krebszellen, indem es die Biosynthese von DNA stört
Spezifikation
Spezifikation
| Physikalische Form | Pulver |
| pH | 6 bis 9 (Stabilität) |
| Extinktionskoeffizient | EmM(367 nm) = 21,84 (Wasser); EmM(357 nm) = 22,78 (Methanol); E1 % (216 nm) = 742 (Methanol); E1 % (360 nm) = 742 (Methanol); E1% (560 nm) = 0,06 (Methanol) (Lit.) |
| Wirksamkeit | Mindestens 850 μg/mg |
| Farbe | Blue |
| Menge | 2 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Löslich in verdünnten wässrigen Säuren oder verdünnten wässrigen Basen. |
| Formelmasse | 334.33 |
| Güte | Antibiotikum |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Mitomycin C, Antibiotic Class
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Mitomycin