Learn More
Mitomycin C, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10115004
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
10 mg
20 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
20 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10115004 20 mg Bernsteinfarbiges Glas 20 Milligramm
10182953 2 mg Bernsteinfarbiges Glas 2 Milligramm
10022604 10 mg Bernsteinfarbiges Glas 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10115004 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP253120
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mitomycin C
Inhibitor der DNA-Synthese, nuklearen Teilung und Krebszellen. Antibakterielles Spektrum: Grampositive, gramnegative, säurefeste Stäbchen.
Empfohlene Lagerung:  4 °C. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort fest verschlossen halten. Tiefgekühlt lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-07-7
Summenformel C15H18N4O5
Molekulargewicht (g/mol) 334.332
InChI-Schlüssel NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Synonym mitomycin c, mitomycin, ametycine, mutamycin, ametycin, mitocin-c, mitomycinum, mytomycin, mytozytrex, mitomycin-c
PubChem CID 5746
ChEBI CHEBI:27504
SMILES CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mitomycin C
Schmelzpunkt 360°C
Farbe Blau
Prozentgehaltsbereich ≥98.0 %
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 20 mg
Merck Index 15, 6300
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 334.3
Reinheit (%) 99.0% min. (RP CH3CN:H20 0 to 100%), 98.0% min. (RP MEOH:H20 90:10)
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mitomycin C
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/