Learn More
R&D Systems™ Mitomycin C
Artikelnummer. 30000846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30000846 2 mg 2 Milligramm
18792554 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30000846 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 3258/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.65 CHF
    130.20 CHF / 2 Milligramm
    Sparen 19.45 CHF
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA cross-linking antitumor agent
Mitomycin C is an antibiotic and antitumor agent. Covalently binds DNA forming intra- and interstrand crosslinks. Inhibits DNA synthesis. Also used for MEF/STO feeder layer preparation in stem cell culture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-07-7
Summenformel C15H18N4O5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mitomycin C
Menge 2 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 334.33
Produkttyp Mitomycin C
Reinheit >98%
Molekulargewicht 334.332