Learn More
Invitrogen™ Mitochondrial Membrane Potential Apoptosis Kit, with Mitotracker™ Red & Annexin V Alexa Fluor™ 488, for flow cytometry
Beschreibung
Dieses Produkt für die Durchflusszytometrie bietet einen schnellen und praktischen Assay für zwei Markenzeichen der Apoptose – Externalisierung von Phosphatidylserin und Veränderungen im Potential der mitochondrialen Membran. Nach der Färbung einer Zellpopulation mit Alexa Fluor™ 488 Annexin V und MitoTracker™ CMXRos Roter Farbstoff im bereitgestellten Bindungspuffer zeigen lebende Zellen eine geringe grüne Fluoreszenz und leuchtend rote Fluoreszenz, während apoptotische Zellen eine grüne Fluoreszenz und geringe rote Fluoreszenz aufweisen. Diese Populationen können mit einem Durchflusszytometer leicht unterschieden werden, und mit dem 488 nm-Strahl eines Argon-Ionen-Lasers können beide Farbstoffe angeregt werden.
Auswahlhilfe für alle Apoptose-Assays für die Durchflusszytometrie anzeigen.
Auswahlhilfe für alle Apoptose-Assays für die Durchflusszytometrie anzeigen.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 Kit |
| Format | Röhrchen, Objektträger |
| Produkttyp | Mitochondrienmembran-Apoptose-Kit |
| Inhalt und Lagerung | Enthält 1 Fläschchen Annexion, Alexa Fluor™ 488 Konjugat (250 µl), 3 Fläschchen MitoTracker™ Rot (50 µg pro Fläschchen), 1 Flasche Annexin-Bindungspuffer (5x Lösung, 15 ml) und 1 Fläschchen DMSO (100 µl). Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Durchflusszytometer-Laserlinien | 488 |
| Anregung/Emission | MitoTracker™ Rot 579⁄599, Alexa Fluor™ 488: 499⁄521 |
| Anzahl Reaktionen | 50 |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Produktlinie | Alexa Fluor, MitoTracker |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
| Mehr anzeigen |