Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mithramycin A, 90 %
Artikelnummer. 10608424 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
25 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 10608424
Marke: Thermo Scientific Chemicals 415090250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18378-89-7
Summenformel C52H76O24
Molekulargewicht (g/mol) 1085.156
MDL-Nummer MFCD00135618
InChI-Schlüssel CFCUWKMKBJTWLW-ZUZMCERRSA-N
PubChem CID 122172942
IUPAC-Name (2R,3R)-2-[(2R,4S,5S,6S)-4-[(2R,4S,5S,6S)-4-[(2R,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-3-[(1R,3R,4S)-3,4-dihydroxy-1-methoxy-2-oxopentyl]-6-[(2S,4S,5S,6S)-4-[(2S,4S,5R,6S)-4,5-dih
SMILES CC1C(C(CC(O1)OC2CC(OC(C2O)C)OC3=CC4=CC5=C(C(=O)C(C(C5)C(C(=O)C(C(C)O)O)OC)OC6CC(C(C(O6)C)O)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC8CC(C(C(O8)C)O)(C)O)C(=C4C(=C3C)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mithramycin A
Typ Mithramycin A
Namenshinweis 90%
Physikalische Form Pulver
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 180.0°C to 183.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Glasflasche
Farbe Braun bis Rot
Menge 25 mg
Prozentgehaltsbereich 90%
Merck Index 15, 7652
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in lower alcohols, acetone, ethyl acetate, moderatly soluble in chloroform, slightly soluble in ether, benzene
Formelmasse 1085.16
Reinheit (%) 90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mithramycin A
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.