Learn More
Merck Mitex™ PTFE-Membranfilter
Die unlaminierte Konstruktion eignet sich für extreme chemische oder Temperaturbedingungen
Marke: Merck LSWG04700
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Die Mitex™ PTFE-Membran ist unempfindlich gegenüber fast allen Flüssigkeiten, einschließlich organischer Lösungsmittel, konzentrierter Säuren und Basen, Treibgasen und kryogenen Flüssigkeiten. Die Mitex™ Membran ist nicht beschichtet und dennoch einfach zu handhaben. Sie verbindet die Vorteile einer beschichteten Membran mit der Vielseitigkeit einer reinen PTFE-Membran. Die Mitex™ Membran ist hydrophob.Merkmale & Vorteile
- Umfassende chemische Kompatibilität
- Biologisch und chemisch inert
- Stabil bei Temperaturen über 260 °°C (500 °F) und unter -100 °°C (-148 °F)*
Anwendungen:
Klärung von Säuren, Basen und kryogenen Flüssigkeiten; Klärung von Treibstoffen; Analyse von Hydraulikflüssigkeiten; Isolierung von RNA
Unbeschichtet, extrem, Temperatur
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
PTFE | |
Unsteril | |
Klärung von Säuren, Basen und kryogenen Flüssigkeiten; Klärung von Treibstoffen; Analyse von Hydraulikflüssigkeiten; RNA-Isolierung. | |
100Pack | |
125 µm | |
Hydrophob | |
47 mm |
0,9 psi | |
Siebfilter | |
5 μm | |
70 ml/min x cm2 | |
Kariert | |
100/Packung | |
Filtermembranen | |
47 mm |