Learn More
Merck Mitex™ Membrane Filters, 5 μm
Unlaminated for extreme chemical or temperature conditions
Brand: Merck LSWP09025
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Description
Unlaminiert für extreme chemische oder Temperaturbedingungen
Die Mitex™ PTFE-Membran ist unempfindlich gegenüber fast allen Flüssigkeiten, einschließlich organischer Lösungsmittel, konzentrierter Säuren und Basen, Treibgasen und kryogenen Fluiden. Die Mitex™-Membran ist nicht beschichtet und dennoch einfach zu handhaben. Sie verbindet die Vorteile einer beschichteten Membrane mit der Vielseitigkeit einer reinen PTFE-Membran. Die Mitex™-Membran ist hydrophob.Merkmale & Vorteile
- Umfassende chemische Kompatibilität
- Biologisch und chemisch inert
- Stabil bei Temperaturen über 260 &°C &(500 °F) und unter -100 &°C &(-148 °F)*
Anwendungen: Klärung von Säuren, Basen und kryogenen Flüssigkeiten; Klärung von Treibstoffen; Analyse von Hydraulikflüssigkeiten; Isolierung von RNA
Specifications
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
PTFE | |
Unsteril | |
Klärung von Säuren, Basen und kryogenen Flüssigkeiten; Klärung von Treibstoffen; Analyse von Hydraulikflüssigkeiten; RNA-Isolierung. | |
25Pack | |
125 µm | |
Hydrophob | |
90 mm |
0,9 psi | |
Siebfilter | |
5 μm | |
70 ml/min x cm2 | |
Glatt | |
25/Packung | |
Filtermembranen | |
90 mm |