missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Misoprostolsäure (10 mg in 1 ml Methylacetat), TRC

Artikelnummer. 30004788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004788 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30004788 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3687601ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 112137-89-0
Summenformel C21 H36 O5
Molekulargewicht (g/mol) 368.51
Synonym Misoprostol Acid
IUPAC-Name 7-[(1R,2R,3R)-3-Hydroxy-2-[(E)-4-Hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-Oxocyclopentyl] Heptansäure
SMILES CCCCC(C)(O)C\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Misoprostol Acid (10 mg in 1 mL Methyl Acetate)
Menge 1 mL
InChI-Formel InChI=1S/C21H36O5/c1-3-4-13-21(2,26)14-9-11-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-12-20(24)25/h9,11,16-17,19,23,26H,3-8,10,12-15H2,1-2H3,(H,24,25)/b11-9+/t16-,17-,19-,21?/m1/s1
Formelmasse 368.2563
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Misoprostol Acid 10mg/mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.