missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Misonidazol, TRC

Artikelnummer. 17909949
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17909949 10 mg 10 Milligramm
18073210 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17909949 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM36870010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13551-87-6
Summenformel C7 H11 N3 O4
Molekulargewicht (g/mol) 201.18
Synonym α-(Methoxymethyl)-2-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, α-(Methoxymethyl)-2-nitroimidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxy-3-methoxypropyl)-2-nitroimidazole, 1-(2-Nitro-1-imidazolyl)-3-methoxy-2-propanol, 2-Nitro-1H-imidazole-1-(3-methoxy-2-propanol), NSC 261037, Racemic Misonidazole, Ro 7-0582, SR 1354, SRI 1354
IUPAC-Name 1-Methoxy-3-(2-Nitroimidazol-1-yl)Propan-2-ol
SMILES COCC(O)Cn1ccnc1[N+](=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Misonidazole
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H11N3O4/c1-14-5-6(11)4-9-3-2-8-7(9)10(12)13/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
Formelmasse 201.075
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.