Learn More
Epredia™ Verschiedenes Zubehör für Mikrotome
Artikelnummer. 10871330 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Vergrößerer
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10871330
Marke: Epredia™ 760170
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Unterstützen und erweitern Sie die Funktionalität von Epredia™ Mikrotomen der Serien 200 und 300 mit Epredia™ verschiedenem Mikrotom-Zubehör.
Unterstützen und erweitern Sie die Funktionalität von Thermo Scientific™ Mikrotomen der Serien 200 und 300 mit diversem Thermo Scientific Mikrotom-Zubehör.
  • Der Verriegelungsstecker ersetzt den Fußpedalanschluss
  • Die Aufbewahrungseinheit kann entfernt und separat verwendet werden; die Schale für Proben kann durch austauschbare Einsätze gekühlt werden
  • Die großfeldgroße Lupe lässt sich zur Erleichterung der Messerausrichtung und des Schnittansatzes anbringen; 2,5-fache Vergrößerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Vergrößerer
Zur Verwendung mit (Geräte) Epredia 200/300 Serie Mikrotome