Learn More
MISA-Standard 5: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb @ 100 μg/ml in 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003103 100 mL 100 Milliliter
30003158 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30003103 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGMISA5100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
MISA-Standard 5: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb @ 100 μg/ml in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Holmium/Erbium/Samarium/Thulium/Caesium/Terbium/Scandium/Dysprosium/Europium/Neodymium/Ytterbium/Lanthanum/Praseodymium/Thorium/Yttrium/Gadolinium/Lutetium
CAS 7440-60-0, 7440-52-0, 7440-19-9, 7440-30-4, 7440-46-2, 7440-27-9
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Holmium/Erbium/Samarium/Thulium/Caesium/Terbium/Scandium/Dysprosium/Europium/Neodymium/Ytterbium/Lanthanum/Praseodymium/Thorium/Yttrium/Gadolinium/Lutetium
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Menge 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Holmium 99.88 μg/mL/Erbium 99.94 μg/mL/Samarium 99.95 μg/mL/Thulium 99.96 μg/mL/Caesium 99.97 μg/mL/Terbium 99.97 μg/mL/Scandium 99.98 μg/mL/Dysprosium 99.99 μg/mL/Europium 100 μg/mL/Neodymium 100 μg/mL/Ytterbium 100 μg/mL/Lanthanum 100.1 μg/mL/Praseodymium 100.1 μg/mL/Thorium 100.1 μg/mL/Yttrium 100.1 μg/mL/Gadolinium 100.2 μg/mL/Lutetium 100.2 μg/mL
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.