missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Miro1 Reducer

Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Miro1 Reducer is a promotes proteasomal degradation of Miro1 (mitochondrial Rho GTPase 1). Reduces Miro1 levels in fibroblasts from Parkinson's disease (PD) patients (IC50 = 7.8 μM). Exhibits no significant effect on related outer mitochondrial membrane protein Mitofusin. Reduces stress-induced degeneration of dopaminergic neurons derived from PD patient iPSCs. Rescues age-dependent neuronal loss and prolongs lifespan in fly PD models.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-(3-Fluorophenyl)-N'-[4-[[6-(1 H-imidazol-1-yl)-4-pyrimidinyl]amino]phenyl]urea hydrochloride |
| Menge | 10 mg |
| Ziel | Rhot1 |
| Summenformel | C20H16FN7O.HCl |
| Reinheit | 0.98 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur