Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mirin, 95 %
Artikelnummer. 15498739
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15498739 50 mg 50 Milligramm
15478739 5 mg 5 Milligramm
15488739 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498739 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J67462.MF
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 299953-00-7 | C10H8N2O2S, C10H8N2O2S | 220.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 299953-00-7
Summenformel Gehäuse C10H8N2O2S
Synonym cis-5-(4-Hydroxybenzyliden)-2-imin-4-thiazolidinon;
Spezifikation
Menge 50 mg
Beschreibung Orange
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Formelmasse 220,25g/mol
Empfindlichkeit Feuchtigkeitsempfindlich
Form Fest
InChI-Schlüssel YBHQCJILTOVLHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC(=O)C(S1)=CC1=CC=C(O)C=C1
IUPAC-Name 2-amino-5-[(4-hydroxyphenyl)methylidene]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one
Molekulargewicht (g/mol) 220.25
Assay 95%